Learn More
2-Methylpyrimidin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es wird in der Synthese, der spektralen Charakterisierung und der Krebsbekämpfung mit neuartigen 2,3,6-substituierten Chinazolin-4(3h)-on-Derivaten eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Im Tiefkühlschrank bei -20 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 203°C to 205°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 508773 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 138.13 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |