Learn More
2-Methylchinoxalin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327243
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327243 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327243 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15083220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylquinoxaline
CAS 7251-61-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methylquinoxaline
Versandbedingung +20°C
Summenformel C9 H8 N2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym NSC 65587
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
SMILES Cc1cnc2ccccc2n1
IUPAC-Name 2-Methylchinoxalin
Molekulargewicht (g/mol) 144.1732
Menge 250 mg
Formelmasse 144.0687 g/mol