Learn More
2-Methylsulfanylpyrimidin-4 -carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228828
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1126-44-9
C6H6N2O2S
170.19
MFCD09834808
IAGNLKODEFUQDV-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, 2-thiomethylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylicacid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-thioformylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-mthylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid
295775
2-(methylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxylic acid
CSC1=NC=CC(=N1)C(O)=O
1126-44-9
C6H6N2O2S
170.19
MFCD09834808
IAGNLKODEFUQDV-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, 2-thiomethylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylicacid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-thioformylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-mthylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid
295775
2-(methylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxylic acid
CSC1=NC=CC(=N1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 208°C to 209°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.