Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025429
17.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3188-00-9
C5H8O2
100.117
MFCD00010423
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
18522
2-Methyloxolan-3-on
CC1C(=O)CCO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3188-00-9
C5H8O2
100.117
MFCD00010423
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
18522
2-Methyloxolan-3-on
CC1C(=O)CCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Dichte 1.034
Siedepunkt 138°C to 139°C
Menge 5 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.429
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1341334
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥98%