missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(methylthio)Benzenboronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047050
18.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
168618-42-6
C7H9BO2S
168.02
MFCD01318165
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
2773543
[2-(methylsulfanyl)phenyl]boronic acid
CSC1=CC=CC=C1B(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
168618-42-6
C7H9BO2S
168.02
MFCD01318165
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
2773543
[2-(methylsulfanyl)phenyl]boronic acid
CSC1=CC=CC=C1B(O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼160°C
Menge 1 g
Beilstein 8309529
Formelmasse 168.02
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'