Learn More
2-(Methylmercapto)-benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444203
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3724-10-5
MFCD00029934
CHEBI:4657
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3724-10-5
MFCD00029934
CHEBI:4657
2-(Methylthio)benzoic acid is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)benzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Aminen. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2- (Methylthio)benzoic acid
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Summenformel C21H29N3O
Menge 5 g
Synonym disopyramide, dicorantil, rythmodan, disopiramida, ritmodan, disopyramidum, searle 703, isorythm, lispine, disopyramidum inn-latin
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol.
InChI-Schlüssel UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)N(CCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=N2)C(=O)N)C(C)C
IUPAC-Name 4-[Di(Propan-2-yl)Amino]-2-Phenyl-2-Pyridin-2-ylbutanamid
Molekulargewicht (g/mol) 339.48
PubChem CID 3114
Formelmasse 168.21
Reinheit (%) ≥98%