Learn More
2-(methylthio)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Methylthio)benzylamine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3SC6H4CH2NH2 |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 153.25 |
Reinheit (%) | 95% |