Learn More
2-(Methylthio)naphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026393
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7433-79-6
C11H10S
174.261
MFCD00051615
SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio naphthalene, 2-methylmercaptonaphthalene, 2-methylsulfanyl naphthalene, 2-methylthionaphthalene, methyl2-naphthylsulfide, methyl 2-naphthyl sulfide, naphth-2-yl methyl thioether, naphthalene,2-methylthio, methyl naphthalen-2-yl sulfane
139022
2-methylsulfanylnaphthalin
CSC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7433-79-6
C11H10S
174.261
MFCD00051615
SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio naphthalene, 2-methylmercaptonaphthalene, 2-methylsulfanyl naphthalene, 2-methylthionaphthalene, methyl2-naphthylsulfide, methyl 2-naphthyl sulfide, naphth-2-yl methyl thioether, naphthalene,2-methylthio, methyl naphthalen-2-yl sulfane
139022
2-methylsulfanylnaphthalin
CSC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
2-(Methylthio)naphthalene is used to produce 1-chloro-2-methylsulfanylnaphthalene. This reaction will need reagent CuCl2-Al2O3, and the menstruum benzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)naphthalin wird zur Herstellung von 1-Chlor-2-Methylsulfanylnaphthalin verwendet. Für diese Reaktion werden das Reagenz CuCl2-Al2O3 und das Menstruum Benzol benötigt
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)naphthalene
Schmelzpunkt 62°C to 63°C
Geruch Stench
Menge 1 g
Beilstein 1859409
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 174.27
Reinheit (%) 98%