Learn More
2-(Methylthio)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081686
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5780-36-9
C5H6S2
130.223
MFCD00052382
ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
79844
2-Methylsulfanylthiophen
CSC1=CC=CS1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5780-36-9
C5H6S2
130.223
MFCD00052382
ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
79844
2-Methylsulfanylthiophen
CSC1=CC=CS1
2-(Methylthio)thiophene is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used in the preparation of 2-thiocyanato-thiophene by reaction with cyanogen iodide using sodium methylmercatide as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)Thiophen wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Wird auch bei der Herstellung von 2-Thiocyanato-Thiophen durch Reaktion mit Cyanogen-Iodid verwendet, wobei Natriummethylmercatid als Reagenz verwendet wird.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2- (Methylthio)thiophene
Siedepunkt 82°C to 84°C (15 mmHg)
Geruch Stench
Menge 1 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 106272
Synonym 2-methylthio thiophene, thiophene, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl thiophene, 2-methylthiothiophene, 2-mehtylthio thiophene, thiophene,2-methylthio, acmc-20aomi, 2-methylthio-thiophene, 2-methylmercaptothiophene, 2-methylsulfanyl thiophene #
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%