Learn More
2-Methylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758483
23.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
554-14-3
C5H6S
98.16
MFCD00005451
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
11126
2-Methylthiophen
CC1=CC=CS1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
554-14-3
C5H6S
98.16
MFCD00005451
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
11126
2-Methylthiophen
CC1=CC=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylthiophene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -63°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 113°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5190 to 1.521
Menge 25 g
Beilstein 17, 37
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 98.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylthiophene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.