Learn More
2-Methylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440693
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440693 500 g 500 Gramm
11420693 25 g 25 Gramm
11430693 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12736.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.163 g/mol
2-Methylthiophene, is used as a flavoring agent that naturally occurs in grilled and roasted beef, papaya, cooked shrimp, whiskey, and in trace amounts in roasted chicken;
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylthiophen wird als Aromastoff verwendet, der auf natürliche Weise in gegrilltem und geröstetem Rindfleisch, Papaya, gekochten Garnelen, Whiskey und in Spurenmengen in geröstetem Huhn vorkommt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Fern von starken Basen und starken Oxidationsmitteln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-14-3
Summenformel C5H6S
Molekulargewicht (g/mol) 98.163
MDL-Nummer MFCD00005451
InChI-Schlüssel XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
PubChem CID 11126
IUPAC-Name 2-Methylthiophen
SMILES CC1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylthiophene
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 1.017
Siedepunkt 112°C to 114°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.52
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 103734
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 98.17
Reinheit (%) 98%