Learn More
2-Methylundecane, TRC
Artikelnummer. 30482878
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482878 250 mg 250 Milligramm
30478849 50 mg 50 Milligramm
30478277 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM706790250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7045-71-8
Summenformel C12H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.33
IUPAC-Name 2-methylundecane
SMILES CCCCCCCCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylundecane
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Formelmasse 170.2035