Learn More
2-Morpholin-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541145
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
906353-04-6
C8H10N2O3S
214.24
MFCD09702410
JXQGQYNBVNKCAK-UHFFFAOYSA-N
24229698
2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OC(=O)C1=CSC(=N1)N1CCOCC1
906353-04-6
C8H10N2O3S
214.24
MFCD09702410
JXQGQYNBVNKCAK-UHFFFAOYSA-N
24229698
2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OC(=O)C1=CSC(=N1)N1CCOCC1
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholinothiazole-4-carboxylic acid, 4-4-carboxy-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl, 4-carboxy-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) 97%