Learn More
2-Morpholino-5-(trifluormethyl)-benzoesäure, 97 %, Maybridge
85.40 € - 219.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS 865471-20-1
Summenformel C12H12F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 275.227
MDL-Nummer MFCD09025883
InChI-Schlüssel PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24229572
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-5-(Trifluormethyl)Benzoesäure
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10347644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
CC57801CB
250mg Bernsteinfarbene Glasflasche
85.40 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 22-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10782634
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
CC57801DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
219.70 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 22-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
865471-20-1
275.227
PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
24229572
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
C12H12F3NO3
MFCD09025883
2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
2-Morpholin-4-yl-5-(Trifluormethyl)Benzoesäure
Spezifikation
2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
250mg
96.5
97%
MFCD09025883
PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
2-Morpholin-4-yl-5-(Trifluormethyl)Benzoesäure
24229572
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
865471-20-1
100.0
C12H12F3NO3
2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
275.227
275.22