Learn More
2-Morpholinanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10049171
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
10 g
5585-33-1
C10H14N2O
178.235
MFCD00047408
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
735756
2-Morpholin-4-Ylanilin
C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
5585-33-1
C10H14N2O
178.235
MFCD00047408
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
735756
2-Morpholin-4-Ylanilin
C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinoaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%