Learn More
2-(Morpholinoethyl)acrylamide, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(Morpholinoethyl)acrylamide |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-2-9(12)10-3-4-11-5-7-13-8-6-11/h2H,1,3-8H2,(H,10,12) |
| Formelmasse | 184.1212 |