missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Morpholinophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Morpholinophenol |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-morpholinophenol, 2-morpholin-4-yl phenol, 2-4-morpholino phenol, phenol, 2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl phenol, 2-morpholin-4-yl-phenol, 2-4-morpholinyl-phenol, phenol,2-4-morpholinyl |
Formelmasse | 179.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Morpholinophenol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'