Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10027962
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
864068-88-2
C10H15N3O
193.25
MFCD08060472
NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
7537568
(2-Morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
864068-88-2
C10H15N3O
193.25
MFCD08060472
NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
7537568
(2-Morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Chemischer Name oder Material (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%