Learn More
2-n-Hexylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455113
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455113 25 g -
11445113 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455113 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12772.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1129-69-7 | C11H17N | 163.264 g/mol
2-n-Hexylpyridine is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-n-Hexylpyridin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Dieses Produkt ist bei normaler Temperatur relativ instabil. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1129-69-7
Summenformel C11H17N
Molekulargewicht (g/mol) 163.264
MDL-Nummer MFCD00023552
InChI-Schlüssel NZLJDTKLZIMONR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-hexyl, 2-n-hexylpyridine, 2-n-hexyl pyridine, acmc-20antt, pyridine, 2-n-hexyl, 5-20-06-00161 beilstein handbook reference
PubChem CID 70797
IUPAC-Name 2-Hexylpyridin
SMILES CCCCCCC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Hexylpyridine
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 163.27
Reinheit (%) 98%