Learn More
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-d13, CDN
Artikelnummer. 30312796
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312796 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312796 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND61220.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid-D13
CAS 352534-94-2
Summenformel C6 D13 N O4 S
Menge 0.1 g
Synonym 4-Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-ethane-α,α,β,β-d4-sulfonic acid-d (9 CI), 2-(4-Morpholinyl-d8)ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid-d, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid-d13, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid-D13, MES-d13
InChI-Formel InChI=1 S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD
SMILES [2 H]OS(=O)(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name Deuterio-1,1,2,2-Tetradeuterio-2-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholin-4-yl)ethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 208.3168
Formelmasse 208.1381 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.