missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-n-Pentylpropan-1,3-Diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
25462-23-1
C8H18O2
146.23
MFCD00801123
RHYUFGNCUXTFTC-UHFFFAOYSA-N
2-pentyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-pentyl, 2-n-pentylpropane-1,3-diol, 2-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropan-1,3-diol, 2-n-pentyl-1,3-propanediol, 2-n-pentylpropane-1, 3-diol
117509
2-Pentylpropan-1,3-diol
CCCCCC(CO)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
25462-23-1
C8H18O2
146.23
MFCD00801123
RHYUFGNCUXTFTC-UHFFFAOYSA-N
2-pentyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-pentyl, 2-n-pentylpropane-1,3-diol, 2-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropan-1,3-diol, 2-n-pentyl-1,3-propanediol, 2-n-pentylpropane-1, 3-diol
117509
2-Pentylpropan-1,3-diol
CCCCCC(CO)CO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-n-Pentylpropane-1,3-diol
Menge 1 g
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'