missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-n-Pentylthiophen, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11464947
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464947 5 g 5 Gramm
11474947 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11464947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21885.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird auch als Aromastoff für Lebensmittel verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4861-58-9
Summenformel C9H14S
Molekulargewicht (g/mol) 154.271
MDL-Nummer MFCD00041017
InChI-Schlüssel NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-pentylthiophene, thiophene, 2-pentyl, 2-n-amylthiophene, 1-methylbutylthiophene, unii-l79los1zkm, l79los1zkm, 2-amylthiophene, 2-pentyl thiophene, 2-pentyl-thiophene, acmc-209kdh
PubChem CID 20995
IUPAC-Name 2-Pentylthiophen
SMILES CCCCCC1=CC=CS1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-n-Pentylthiophene
Dichte 0.944
Siedepunkt 198°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.4995
Menge 5 g
Beilstein 107941
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 154.28
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.