Learn More
2-n-Propyl-1-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494338
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15494338 1 g 1 Gramm
15404348 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15494338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57954.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58175-57-8 | C8H18O | 130.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58175-57-8
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00010260
InChI-Schlüssel LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propyl-1-pentanol, 1-pentanol, 2-propyl, 2-propylpentanol, 2-n-propyl-1-pentanol, acmc-1azt3, 2-propyl-1-hydroxypentane
PubChem CID 123543
IUPAC-Name 2-Propylpentan-1-ol
SMILES CCCC(CCC)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Propyl-1-pentanol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.83 g/mL
Siedepunkt 80°C to 82°C (12 mmHg)
Flammpunkt 72°C (162°F)
Strukturformel (CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Brechungsindex 1.43
Menge 1 g
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit