missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30003494
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003494 5 g 5 Gramm
17953595 100 mg 100 Milligramm
17912905 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003494 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8382805G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 152628-02-9
Summenformel C19 H20 N4
Molekulargewicht (g/mol) 304.39
Synonym 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole, Telmisartan Imp. A (EP), Telmisartan Related Compound A (USP)
IUPAC-Name 4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)c3nc4ccccc4n3C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N4/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22)
Formelmasse 304.1688
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.