missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Naphthalin-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazolhydrochlorid (beta-Naphazolinhydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
2-(Naphthalin-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazolhydrochlorid (β-Naphazolinhydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Naphazoline Hydrochloride |
| CAS | 6028-15-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | beta-Naphazoline Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H14 N2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Naphazoline Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, beta-Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(2-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, Naphazoline Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Nitrate Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Impurity D as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14;/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.C(C1=NCCN1)c2ccc3ccccc3c2 |
| IUPAC-Name | 2-(Naphthalin-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?