Learn More
2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, TRC
Artikelnummer. 30137667
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137667 500 mg 500 Milligramm
30134588 1 g 1 Gramm
30007615 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137667 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN757065500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22126-67-6
Summenformel C14 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 210.274
Synonym 2-(2-Naphthylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole,
IUPAC-Name 2-(naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
SMILES C(C1=NCCN1)c2ccc3ccccc3c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,15,16)
Formelmasse 210.116
Reinheit (%) >95%