Learn More
2-Naphthylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387396
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387396 5 g 5 Gramm
11397396 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09384.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7498-57-9 | C12H9N | 167.21 g/mol
2-Naphthylacetonitrile was used as starting reagent in the synthesis of 2-(1-cyano-1-(2-naphthyl))methylidene-3-phenyl-thiazolidine-4,5-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Naphthylacetonitril wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 2-(1-cyan-1-(2-naphthyl))methyliden-3-phenyl-thiazolidin-4,5-dion verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7498-57-9
Summenformel C12H9N
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00004122
InChI-Schlüssel LPCWDVLDJVZIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-2-yl acetonitrile, 2-naphthaleneacetonitrile, 2-naphthyl acetonitrile, naphthalene-2-acetonitrile, 2-2-naphthyl acetonitrile, .beta.-naphthyleneacetonitrile, 2-naphtylacetonitrile, 2-napthylacetonitrile, 2-naphthylmethylcyanide
PubChem CID 82008
IUPAC-Name 2-Naphthalin-2-ylacetonitril
SMILES N#CCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthylacetonitrile
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Dichte 1.092
Siedepunkt 303°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1862879
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%