Learn More
2-Naphthylacetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Naphthylacetonitrile |
| CAS | 7498-57-9 |
| Summenformel | C12H9N |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9N/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10/h1-6,9H,7H2 |
| SMILES | N#CCc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Naphthalin-2-ylacetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.21 |
| Formelmasse | 167.0735 |