Learn More
2-Nitro-4-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031889
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2267-23-4
C7H5F3N2O3
222.12
MFCD00042326
YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
2775772
2-Nitro-4-(Trifluormethoxy)anilin
NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2267-23-4
C7H5F3N2O3
222.12
MFCD00042326
YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
2775772
2-Nitro-4-(Trifluormethoxy)anilin
NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 222.12
Reinheit (%) 97%