Learn More
2-Nitroanilin-4,6-d2, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitroaniline-4,6-D2 |
| CAS | 1276197-41-1 |
| Summenformel | C6 D2 H4 N2 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzen-2,4-d2-amine, 6-nitro-, 2-Nitrobenzenamine-4,6-d2, 1-Amino-2-nitrobenzene-4,6-d2, 1-Nitro-2-aminobenzene-4,6-d2, 2-Aminonitrobenzene-4,6-d2, 2-Nitroaniline-d2, 2-Nitroaniline-4,6-D2, o-Aminonitrobenzene-d2, o-Nitroaniline-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i2D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1cc([2 H])c(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2,4-Dideuterio-6-Nitroanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.136 |
| Formelmasse | 140.055 g/mol |
| Mehr anzeigen |