Learn More
2-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 365-33-3 |
| Summenformel | C6 H4 N3 O2 . B F4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.92 |
| Formelmasse | 237.0333 |