missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitrobenzolsulfenylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
2-Nitrobenzenesulfenyl chloride is used as a reagent for N-protection as N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivatives, in amino acids and peptides and nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrobenzenesulfenylchlorid wird als Reagenz für N-Schutz in Form von N-2-Nitrophenylsulfenyl-(Nps)-Derivaten in Aminosäuren und Peptiden und Nukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
2-Nitrobenzenesulfenylchlorid wird als Reagenz für N-Schutz in Form von N-2-Nitrophenylsulfenyl-(Nps)-Derivaten in Aminosäuren und Peptiden und Nukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride |
Schmelzpunkt | 72°C to 75°C |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 473741 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 189.62 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'