Learn More
2-Nitrobenzylalkohol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172825
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
612-25-9
C7H7NO3
153.14
MFCD00007186
BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl alcohol, 2-nitrophenyl methanol, o-nitrobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-nitro, benzenemethanol, 2-nitro, 2-nitrobenzenemethanol, o-hydroxymethylnitrobenzene, ccris 7967, benzenemethanol, nitro, 2-nitrophenyl methan-1-ol
11923
(2-Nitrophenyl)methanol
OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
612-25-9
C7H7NO3
153.14
MFCD00007186
BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl alcohol, 2-nitrophenyl methanol, o-nitrobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-nitro, benzenemethanol, 2-nitro, 2-nitrobenzenemethanol, o-hydroxymethylnitrobenzene, ccris 7967, benzenemethanol, nitro, 2-nitrophenyl methan-1-ol
11923
(2-Nitrophenyl)methanol
OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzyl alcohol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Farbe Beige bis Beige-Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH2OH
Menge 5 g
Beilstein 06, 447
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.