Learn More
2-Nitrobenzylbromid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172833
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
3958-60-9
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007184
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
77569
1-(Bromethyl)-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
3958-60-9
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007184
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
77569
1-(Bromethyl)-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzyl bromide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Farbe Gelb bis Braun
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH2Br
Menge 5 g
Beilstein 05, I, 164
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.