Learn More
2-Nitrophenyl Phenyl Sulfide, TRC
Artikelnummer. 30472990
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472990 25 g -
30467703 1 g -
30480085 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN50454025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4171-83-9
Summenformel C12 H9 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
Synonym Benzene, 1-nitro-2-(phenylthio)-, Sulfide, o-nitrophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(phenylthio)benzene, 2-Nitrodiphenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl thioether, NSC 408025, NSC 633005, o-Nitrophenyl phenyl sulfide, 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene
IUPAC-Name 1-nitro-2-phenylsulfanylbenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Sc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrodiphenyl sulfide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formelmasse 231.0354