Learn More
2-Nitrophenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024925
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
610-66-2
C8H6N2O2
162.15
MFCD00007183
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
11888
2-(2-Nitrophenyl)Acetonitril
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
610-66-2
C8H6N2O2
162.15
MFCD00007183
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
11888
2-(2-Nitrophenyl)Acetonitril
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Siedepunkt 178°C (12 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1869400
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%