Learn More
2-Nitrotoluol-3,4,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitrotoluene ring-d4 |
| CAS | 115049-76-8 |
| Summenformel | C7 2H4 H3 N O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Toluene-2,3,4,5-d4, 6-nitro- (6 CI), 2-Nitrotoluene (ring-D4), o-Nitrotoluene (phenyl-D4), 1-Methyl-2-nitrobenzene-3,4,5,6-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4-Tetradeuterio-5-methyl-6-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 141.16 |
| Formelmasse | 141.0728 g/mol |
| Mehr anzeigen |