Learn More
2-Nonen-1-ol-D2, TRC
Artikelnummer. 30481341
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30481341 10 mg
30474545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30481341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64961210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1335435-91-0
Summenformel C9H16D2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.25
Synonym 2-Nonenol-D2
IUPAC-Name (E)-non-2-en-2,3-d2-1-ol
SMILES OC/C([2H])=C([2H])/CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nonen-1-ol-D2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+/i7D,8D
Formelmasse 144.15