Learn More
2'-O-(2-Methoxyethyl)adenosin, TRC
Artikelnummer. 30467451
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467451 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467451 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM262565250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-O-(2-Methoxyethyl)adenosine
CAS 168427-74-5
Summenformel C13H19N5O5
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19N5O5/c1-21-2-3-22-10-9(20)7(4-19)23-13(10)18-6-17-8-11(14)15-5-16-12(8)18/h5-7,9-10,13,19-20H,2-4H2,1H3,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1
SMILES COCCO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-(2-methoxyethoxy)oxolan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 325.32
Formelmasse 325.1386