Learn More
2-O-Methyl-D-glucose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-O-Methyl-D-glucose |
| CAS | 2140-41-2 |
| Summenformel | C7 H14 O6 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-5(10)4(9)3(2-8)13-7(6)11/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-Name | (3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)-3-methoxyoxan-2,4,5-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.183 |
| Formelmasse | 194.079 |