Learn More
2-Octanon-Oxim 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3559300
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
7207-49-0
C8H17NO
143.23
MFCD00089167
GZRPVYSKBVDCBV-HJWRWDBZSA-N
2-octanone, oxime, 2-octanone oxime, n-octan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyiminooctane, z-n-octan-2-ylidene hydroxylamine
9562584
(Z)-N-(octan-2-ylidene)hydroxylamine
CCCCCC\C(C)=N/O
7207-49-0
C8H17NO
143.23
MFCD00089167
GZRPVYSKBVDCBV-HJWRWDBZSA-N
2-octanone, oxime, 2-octanone oxime, n-octan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyiminooctane, z-n-octan-2-ylidene hydroxylamine
9562584
(Z)-N-(octan-2-ylidene)hydroxylamine
CCCCCC\C(C)=N/O
Chemischer Name oder Material 2-Octanone oxime
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8800g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5C(CH3)=NOH
Brechungsindex 1.4510 to 1.453
Menge 25 g
Relative Dichte 0.88
Formelmasse 143.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Octanone oxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.