Learn More
2-Oxetanmethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056965
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
61266-70-4
C4H8O2
88.106
MFCD00142933
PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
12284142
Oxetan-2-ylmethanol
C1COC1CO
61266-70-4
C4H8O2
88.106
MFCD00142933
PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
12284142
Oxetan-2-ylmethanol
C1COC1CO
2-Oxetanemethanol is used to produce Toluene-4-sulfonic acid oxetan-2-ylmethyl ester. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxetanmethanol wird zur Herstellung von Toluol-4-sulfonsäureoxetan-2-ylmethylester verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Oxetanemethanol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.080 g/mL
Siedepunkt 98°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.446
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig