missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid, TRC

Artikelnummer. 30415138
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415138 5 g -
30410526 1 g 1 Gramm
30409286 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30415138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8696005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3273-68-5
Summenformel C11 H12 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.22
Synonym 1H-Benzimidazole-1-butanoic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-, 1-Benzimidazolinebutyric acid, 2-oxo- (7CI,8CI), 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-1-butanoic acid
IUPAC-Name 4-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)Nc2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O3/c14-10(15)6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-11(13)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
Formelmasse 220.0848
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.