Learn More
2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl-D-Lysergamid-d3 (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30421835
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421835 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30421835 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO85688310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl D-Lysergamide-methyl-d3 (Mixture of diastereomers)
CAS 249921-57-1
Summenformel C20H22D3N3O3
Menge 10 mg
Synonym (8β)-9,10-Didehydro-2,3-dihydro-3-hydroxy-N,6-dimethyl-2-oxo-N-propylergoline-8-carboxamide-d3, 2-Oxo-3-hydroxy LAMPA-d3, 2-Oxo-3-hydroxylysergic Acid-d3 Methyl Propyl Amide
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-8-22(2)18(24)12-9-14-13-6-5-7-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)23(3)11-12/h5-7,9,12,16,26H,4,8,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1/i2D3
SMILES CN1[C@]2([H])CC3(O)C4=C(NC3=O)C=CC=C4C2=C[C@@H](C(N(CCC)C([2H])([2H])[2H])=O)C1
IUPAC-Name (6aR,9R)-5a-Hydroxy-7-methyl-N-(methyl-d3)-5-oxo-N-propyl-4,5,5a,6,6a,7,8,9-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 358.45
Formelmasse 358.21