Learn More
2-Oxoindolin-5-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride |
Formelmasse | 231.66 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |