Learn More
2-Perfluorodecyl Ethanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30138234
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138234 25 mg 25 Milligramm
17958459 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27044025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53826-13-4
Summenformel C12 H3 F21 O2
Molekulargewicht (g/mol) 578.12
Synonym 2H,2H-Perfluorododecanoic acid, Dodecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecanoic acid, 10:2 FTCA, 2,2-Dihydroperfluorododecanoic acid, Perfluorodecylacetic acid
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecanoic acid
SMILES OC(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H,2H-Perfluorododecanoic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H3F21O2/c13-3(14,1-2(34)35)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h1H2,(H,34,35)
Formelmasse 577.9798