Learn More
2-Phenoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035546
23.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108238-09-1
C12H11BO3
214.03
MFCD01001592
AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
2773559
(2-phenoxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108238-09-1
C12H11BO3
214.03
MFCD01001592
AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
2773559
(2-phenoxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Reactant for palladium catalyzed cross-coupling reactions, trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling, preparation of biologically and pharmacologically active molecules, preparation of pyridazine-based scaffolds as a-helix mimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant für Palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktionen, Trifluormethylierung über Kupfer-vermittelte oxidative Kreuzkupplung, Gewinnung biologisch und pharmakologisch aktiver Moleküle, Gewinnung von Pyridazin-basierten Gerüsten als A-Helix-Memetik.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 116°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) 98%