Learn More
2-Phenoxyethanimidamid-Hydrochlorid-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 222.68 |
Reinheit (%) | 97% |