Learn More
2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4-Alkohol, TRC
Artikelnummer. 30424934
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30424934 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30424934 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP29790150MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Phenoxy)ethanol-1,1,2,2-D4
CAS 1219804-65-5
Summenformel C8H6D4O2
Menge 50 mg
Synonym 2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4 Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i6D2,7D2
SMILES OC([2H])(C([2H])(OC1=CC=CC=C1)[2H])[2H]
IUPAC-Name 2-Phenoxyethan-1,1,2,2-d4-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.19
Formelmasse 142.09