Learn More
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamin, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 190.27 |
Reinheit (%) | 97% |